Learn More
Ácido L-Ascórbico-13C6, TRC
Código de producto. 30007470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007470 1 mg 1 miligramo
30004098 2.5 mg 2.50 miligramo
30006910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7869921MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1331939-77-5
Fórmula molecular 13C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 182.08
Sinónimo (+)-Ascorbic Acid-13C6, 100M-13C6, 3-Oxo-L-gulofuranolactone-13C6, 3-keto-L-Gulofuranolactone-13C6, Adenex-13C6, Allercorb-13C6, Ascorbajen-13C6, Cantan-13C6, Cantaxin-13C6, Vitacimin-13C6, Davitamon C-13C6, Laroscorbine-13C6, Vitamisin-13C6, Vitascorbol-13C6;
Nombre IUPAC (2R)-2-(1,2-dihidroxi(1,2-13C2)etil)-3,4-dihidroxi-(2,3,4,5-13C4)2H-furano-5-uno
SMILES O[13C]([13C@H]1[13C@@H](O)[13CH2]O)=[13C](O)[13C](O1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic Acid-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2?,5-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Porcentaje de pureza >95%