Learn More
R&D Systems™ L-Ascorbic acid
Código de producto. 18063932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18063932 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18063932 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4055/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.16€
    79.80€ / 50 miligramos
    Ahorro 8.36€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Enhances the generation of iPSCs; increases reprogramming efficiency
Inhibitor of Cav3.2 channels (IC50 = 6.5 μM); displays no effect on Cav3.1 or Cav3.3 channels heterologously expressed in HEK 293 cells. Also enhances the generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from mouse and human somatic cells by increasing reprogramming efficiency. Naturally occurring antioxidant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic acid
CAS 50-81-7
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C6H8O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Pureza >99%
Peso molecular 176.12