Learn More
l-Asarinin, TRC
Código de producto. 30137489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137489 2.5 mg 2.50 miligramo
30134847 25 mg 25 miligramos
30006591 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7801602.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-04-0
Fórmula molecular C20 H18 O6
Peso molecular (g/mol) 354.35
Sinónimo Sesamin, (-)-Asarinin, Xanthoxyln S, (1R-(1α,3aα,4β,6aα))-5,5'-(tetrahydro-1H,3H-furo(3,4-c)furan-1,4-diyl)bis-1,3-Benzodioxole
Nombre IUPAC 5-[(3S,3aS,6R,6aS)-3-(1,3-benzodioxol-5-il)-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrofuro[3,4-c]furano-6-il]-1,3-benzodioxol
SMILES C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@@H]4[C@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asarinin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1103