Learn More
L-Argininic Acid, TRC
Código de producto. 17974845
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974845 50 mg 50 miligramos
17961605 25 mg 25 miligramos
17971925 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76919550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157-07-3
Fórmula molecular C6 H13 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 175.19
Sinónimo Argininic Acid, (2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxypentanoic Acid, L-5-Guanidino-2-hydroxyvaleric Acid, (S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxy-pentanoic Acid, (S)-5-Guanidino-2-hydroxypentanoicacid
Nombre IUPAC (2S)-5-guanidino-2-hydroxy-pentanoic acid
SMILES NC(=N)NCCC[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Argininic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N3O3/c7-6(8)9-3-1-2-4(10)5(11)12/h4,10H,1-3H2,(H,11,12)(H4,7,8,9)/t4-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0957
Porcentaje de pureza >95%