Learn More
L-arginina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10143483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10143483 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10143483 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP370100
Cantidad Precio
1 37.86€ / 100 g
10 34.15€ / 100 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine
Punto de fusión 223°C
Amonio 0.02% max.
CAS 74-79-3
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 11.4
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.0 %
Pérdida por secado 0.5% max.
Otros aminoácidos Not Detected
Fórmula molecular C6H14N4O2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00002635
Residuo después del encendido 0.1% max.
Rotación específica 26.9 to 27.9° (+ or -)
Índice Merck 15, 770
Estado de la solución (%T) 98% min.
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
Vector alfa Arginine
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 174.20
Cantidad 100 g
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2