Learn More
L-Arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Arginine |
| Nombres de analitos o componentes | L-Arginine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Medicina legal |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1117 |
| Porcentaje de pureza | >95% |