Learn More
L-arginina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15527954 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15527954 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15527954 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 206606
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Envase Frasco de polietileno
Número MDL MFCD00002635
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]ácido pentanoico
Peso molecular (g/mol) 174.20
Cantidad 1 kg
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Grado Multicomponente/USP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Arginine