Learn More
Diclorhidrato metiléster L-Arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352306 5 g 5 g
11362306 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05959.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26340-89-6 | C7H18Cl2N4O2 | 261.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26340-89-6
Fórmula molecular C7H18Cl2N4O2
Peso molecular (g/mol) 261.147
Número MDL MFCD00038948
Clave InChI XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
PubChem CID 117776
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoato;diclorhidrato
SMILES COC(=O)C(CCCN=C(N)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Beilstein 4159929
Sinónimo l-arginine methyl ester dihydrochloride, h-arg-ome.2hcl, methyl l-argininate dihydrochloride, h-arg-ome 2hcl, l-arginine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-5-guanidinopentanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-5-carbamimidamidopentanoate dihydrochloride, l-arginine, methyl ester, hydrochloride 1:2, h-arg-ome?hcl, h-arg-ome 2 hcl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.15
Rotación óptica +21° (c=2.5 in Methanol)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%