Learn More
L-arginine methyl ester dihydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10240133 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10240133 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10240133 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376680050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine methyl ester dihydrochloride
CAS 26340-89-6
Color White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C7H18Cl2N4O2
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal NH2C(NH)N(H)(CH2)3CH(NH2)C(O)OCH3·2HCl
Número MDL MFCD00038948
Rotación específica +18° to +22° (20°C, 589nm) (c=2.5, CH3OH)
Sinónimo l-arginine methyl ester dihydrochloride, h-arg-ome.2hcl, methyl l-argininate dihydrochloride, h-arg-ome 2hcl, l-arginine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-5-guanidinopentanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-5-carbamimidamidopentanoate dihydrochloride, l-arginine, methyl ester, hydrochloride 1:2, h-arg-ome?hcl, h-arg-ome 2 hcl
Clave InChI XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
SMILES COC(=O)C(CCCN=C(N)N)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoato;diclorhidrato
Condición de rotación específica +20° (20°C c=2.5 Chloroform)
Peso molecular (g/mol) 261.147
Cantidad 5 g
PubChem CID 117776
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.15
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino