Learn More
L-Arginine, MedChemExpress
Código de producto. 16472529
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472529 1 g 1 g
16421418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472529 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0455
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress L-Arginine ((S)-(+)-Arginine) is the substrate for the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) to generate NO. L-Arginine is transported into vascular smooth muscle cells by the cationic amino acid transporter family of proteins where it is metabolized to nitric oxide (NO), polyamines, or L-proline.
L-Arginine ((S)-(+)-Arginine) is the substrate for the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) to generate NO. L-Arginine is transported into vascular smooth muscle cells by the cationic amino acid transporter family of proteins where it is metabolized to nitric oxide (NO), polyamines, or L-proline.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine
CAS 74-79-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14N4O2
Sinónimo (S)-(+)-Arginine
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (287.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 174.2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism