Learn More
L-arginina L-aspartato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arginine aspartate |
| CAS | 7675-83-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H14 N4 O2 . C4 H7 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Arginine aspartate, (2S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid (2S)-2-aminobutanedioate, L-Aspartic acid, compd. with L-arginine (1:1), Aspartic acid, L-, compd. with L-arginine (1:1) (8CI), Arginine, L-, L-aspartate (1:1) (8CI), L-Arginine, L-aspartate (1:1), Arginine aspartate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4O2.C4H7NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-aminobutanodioico; ácido (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 307.3 |
| Mostrar más |