Learn More
Clorhidrato de L-arginina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10061503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10061503 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10061503 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP372100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
La sal de hidrocloruro de L-arginina es adecuada para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos y comparte muchas aplicaciones con la L-arginina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine Hydrochloride
Punto de fusión 226 °C
Amonio 0,02% máx.
CAS 1119-34-2
Punto de ebullición 235 °C
Color Blanco
Cloruro 16,58 a 17,00%
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Residuos de ignición 0,1% máx.
Identificación Superar pruebas
Intervalo de porcentaje de ensayo 98,5 a 101,0 %
Pérdida por secado 0,2 % máx.
Otros aminoácidos no detectados
Fórmula molecular C6H15ClN4O2
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica 22 a 23° (+ o -)
Índice Merck 15, 770
Estado de la solución (%T) 98,0% mín
Sinónimo l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
Vector alfa Clorhidrato de arginina
Clave InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 210.662
Cantidad 100 g
PubChem CID 66250
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.58
Porcentaje de pureza 98,5 a 101,0%
Forma física Sólido