Descripción
La L-arginina es necesaria para la producción de proteínas. También ayuda a eliminar el amoníaco del cuerpo (un producto de desecho). Estimula la liberación de insulina por un mecanismo dependiente de óxido nítrico. Además, la L-arginina se utiliza para producir óxido nítrico (un compuesto que relaja los vasos sanguíneos).
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1119-34-2 |
| Fórmula molecular | C6H15ClN4O2 |
| Sinónimo | l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y |
| Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/mL); slightly soluble in hot alcohol; insoluble in ether. |
| Clave InChI | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
| SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 210.662 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| PubChem CID | 66250 |
| Mostrar más |