Learn More
L-arginina, clorhidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11373929 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373929 100 g -
11383929 500 g -
11393929 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373929 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210074380
Número MDL MFCD00002635
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.992
Fórmula molecular C6H14N4O2
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]ácido pentanoico
Peso molecular (g/mol) 174.20
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.662
Forma física Polvo cristalino