Learn More
L-Arginine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482529
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16482529 1 g 1 g
16431418 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16482529
Marca: Medchem Express HYN0455A
MedChemExpress L-Arginine hydrochloride ((S)-(+)-Arginine hydrochloride) is the nitrogen donor for synthesis of nitric oxide, a potent vasodilator that is deficient during times of sickle cell crisis.
L-Arginine hydrochloride ((S)-(+)-Arginine hydrochloride) is the nitrogen donor for synthesis of nitric oxide, a potent vasodilator that is deficient during times of sickle cell crisis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine hydrochloride
CAS 1119-34-2
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H15ClN4O2
Sinónimo (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (474.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 210.66
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido