Learn More
Clorhidrato de L(+)-arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772564 500 g Frasco de plástico 500 g
10684942 25 g Frasco de plástico 25 g
10736131 100 g Frasco de plástico 100 g
11975591 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10772564 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105005000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-34-2
Fórmula molecular C6H14N4O2·HCl
Peso molecular (g/mol) 210.67
Número MDL MFCD00064550
Clave InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico;clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Arginine hydrochloride
Punto de fusión 226°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,77
Condición de rotación específica +22° (20°C c=8,6N HCl)
Rotación específica + 22
Información de solubilidad Solubility in water: 75.1g/100g (20°C)
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.67
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina