Learn More
Clorhidrato de L-arginina, del 98,5 al 101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15855258 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15855258 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15875088 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15855258 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J11500.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    189.65€ / 1 Kg
    Ahorro 21.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-34-2
Fórmula molecular C6H15ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 210.662
Número MDL MFCD00064550
Clave InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico;clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine hydrochloride
Punto de fusión 216°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NH2C(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH.HCl
Beilstein 3631658
Densidad 1.42
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.66
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Gravedad específica 1.42
Forma física Polvo cristalino