Learn More
Melford Clorhidrato de L-arginina
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 1119-34-2
- Fórmulamolecular:C6H14N4O2HCl
- Peso molecular: 210,7
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Arginine HCl |
| CAS | 1119-34-2 |
| Fórmula molecular | C6H14N4O2-HCl |
| Cantidad | 5 kg |