Learn More
L-arginina, base libre, Fisher BioReagents
Código de producto. 10421725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421725 500 g Frasco de polietileno 500 g
10041693 100 g Frasco de polietileno 100 g
10368364 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10421725 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2505500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La L-arginina es un aminoácido esencial utilizado en aplicaciones de investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine, Free Base
Punto de fusión 223°C
pH 11.4
Color Blanco
Identificación Pass Test
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Pérdida por secado 0.3% max.
Envase Frasco de polietileno
Rotación específica +26.3 to +27.7° (+ or -)
Índice Merck 15, 770
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2