Learn More
L-arginina, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10122090 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10122090 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10122090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/8300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 223°C
CAS 74-79-3
pH 10.5 to 12
Color Blanco
Fórmula molecular C6H14N4O2
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL 2635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Peso molecular (g/mol) 174.20
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2