Learn More
L-arginina [cristalina], MP Biomedicals
Código de producto. 11485072 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11485072 1 kg
11455072 25 g
11465072 100 g
11475072 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11485072 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219462791
CAS 1119-34-2
Fórmula molecular C6H15ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 210.662
Clave InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico;clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine
Nombre de nota Hydrochloride
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.7
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals