Learn More
L-arginina, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11323929 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323929 1 kg 1 Kg
11303929 100 g 100 g
11313929 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323929 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210073691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    336.00€ / 1 Kg
    Ahorro 17.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Arginine free base
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Grado Cultivo celular
Forma física Polvo