Learn More
L-Arginina, 99%, [Base libre], MP Biomedicals
Código de producto. 11425072 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11425072 25 g
11435072 100 g
11445072 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425072 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219462625
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]ácido pentanoico
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine, 99%
Nombre de nota Free Base
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Grado Cultivo celular