Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-arginina, 98+ %
Código de producto. 11498850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498850 25 g 25 g
11402388 100 g 100 g
11412388 500 g 500 g
11422388 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498850 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15738.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
La L-arginina se utiliza para tratar las afecciones del corazón y de los vasos sanguíneos, entre las que se incluyen insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), dolor torácico, presión arterial alta y enfermedad de las arterias coronarias. Desempeña un papel vital en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular debido a que es antiaterogénica, antiisquémica, antiagregante plaquetario y antitrombótica. Actúa como estimulante del crecimiento y participa en el tratamiento de la disfunción erectil en los hombres. Es un ingrediente importante de la pasta de dientes que proporciona un alivio eficaz para los dientes sensibles.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol. Insoluble en éter etílico
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine
Punto de fusión 226 °C (descomposición)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Beilstein 1725413
Índice Merck 14,780
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]ácido pentanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Rotación óptica +26° (c=1.6 in 6N HCl)
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Arginine