Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-arginina, 98+ %
Código de producto. 11412388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412388 500 g 500 g
11498850 25 g 25 g
11402388 100 g 100 g
11422388 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11412388 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15738.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.50€
    146.65€ / 500 g
    Ahorro 31.85€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
La L-arginina se utiliza para tratar las afecciones del corazón y de los vasos sanguíneos, entre las que se incluyen insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), dolor torácico, presión arterial alta y enfermedad de las arterias coronarias. Desempeña un papel vital en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular debido a que es antiaterogénica, antiisquémica, antiagregante plaquetario y antitrombótica. Actúa como estimulante del crecimiento y participa en el tratamiento de la disfunción erectil en los hombres. Es un ingrediente importante de la pasta de dientes que proporciona un alivio eficaz para los dientes sensibles.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol. Insoluble en éter etílico
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material L-Arginine
Punto de fusión 226 °C (descomposición)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Beilstein 1725413
Índice Merck 14,780
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]ácido pentanoico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Arginine
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L-arginine
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.