Learn More
Diclorhidrato de L-arginina-[4-nitro-3-(isopropilcarboxamido)fenil]amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Arginine-[4-nitro-3-(isopropylcarboxamido)phenyl] amide dihydrochloride |
| CAS | 1272755-10-8 |
| Fórmula molecular | C16H25N7O4.2[HCl] |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Arginine-5-Amino-2-Nitrobenzoic Acid Isopropylamide Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25N7O4.2ClH/c1-9(2)21-14(24)11-8-10(5-6-13(11)23(26)27)22-15(25)12(17)4-3-7-20-16(18)19;;/h5-6,8-9,12H,3-4,7,17H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,25)(H4,18,19,20);2*1H/t12-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.CC(C)NC(=O)c1cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-[[(2S)-2-amino-5-(diaminometilideneamino)pentanoil]amino]-2-nitro-N-propan-2-ilbenzamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 452.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.1502 |