Learn More
Clorhidrato de L-arginina-15N4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Arginine-15N4 Hydrochloride |
| CAS | 204633-95-4 |
| Fórmula molecular | C6 H14 15N4 O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-Arginine-guanidino,guanidino,guanidino,N2-15N4, hydrochloride (1:1), L-Arginine-15N4, monohydrochloride (9CI), L-Arginine-15N4 hydrochloride, (2S)-2-(Amino-15N)-5-[(diaminomethylidene-15N2)amino-15N]pentanoic acid hydrochloride, (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentanoic-15N4 acid hydrochloride, (S)-2-(Amino-15N)-5-(guanidino-15N3)pentanoic acid hydrochloride, (S)-Arginine-15N4 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1,8+1,9+1,10+1; |
| SMILES | Cl.[15NH2][C@@H](CCC[15NH]C(=[15NH])[15NH2])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(^{15}N)azanil-5-[(C-(^{15}N)azanilcarbonimidoil)amino]pentanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 214.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0765 |