Learn More
L-arginina-13C6,15N4 cloruro, TRC
Código de producto. 30136295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136295 25 mg 25 miligramos
30008720 10 mg 10 miligramos
30004634 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76950425MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202468-25-5
Fórmula molecular 13C6 H14 15N4 O2 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 220.59
Sinónimo L-Arginine-guanidino,1,2,3,4,5-13C6-guanidino,guanidino,guanidino,N2-15N4, hydrochloride (1:1), L-Arginine-13C6-15N4, monohydrochloride (9CI), 13C615N4 L-Arginine-hydrochloride, L-Arginine-guanidino,1,2,3,4,5-13C6-guanidino,guanidino,guanidino,N2-15N4 hydrochloride, L-Arginine-13C6,15N4 hydrochloride, (2S)-2-(Amino-15N)-5-[(diaminomethylidene-13C,15N2)amino-15N]pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid hydrochloride, (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentanoic-13C6,15N4 acid hydrochloride, (S)-2-(Amino-15N)-5-(guanidino-13C,15N3)pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid hydrochloride, (S)-Arginine-13C6,15N4 hydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-(15N)azanyl-5-[(15N-azanyl-13C-carbono-15N-imidoil)15N-amino](1,2,3,4,5-13C5)ácido pentanoico; Cloruro
SMILES Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][15NH][13C](=[15NH])[15NH2])[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine hydrochloride 13C6, 15N4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0966