Learn More
Ácido acético L-Arginiamida-D-fenilalanil-L-2-piperidinacarbonil-N-(4-nitrofenilo) Ácido Acético (D-PHE-PIP-ARG-PNA), TRC
Código de producto. 30423109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423109 5 mg
30421520 1 mg
30421326 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3363855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 386253-60-7
Fórmula molecular C27H36N8O5 • x(C2H4O2)
Peso molecular (g/mol) 672.7
Sinónimo L-Argininamide, D-phenylalanyl-(2S)-2-piperidinecarbonyl-N-(4-nitrophenyl)-triacetate, H-D-Phe-Homopro-Arg-pNA.2 Acetate
Nombre IUPAC (S)-1-(D-fenilalanil)-N-((S)-5-guanidino-1-((4-nitrofenil)amino)-1-oxopentán-2-il)piperidina-2-acetato de carboxamida
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H]1N(C([C@@H](CC2=CC=CC=C2)N)=O)CCCC1)=O)NC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3.OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Argininamide-D-phenylalanyl-L-2-piperidinecarbonyl-N-(4-nitrophenyl) Acetic Acid (D-PHE-PIP-ARG-PNA)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36N8O5.C2H4O2/c28-21(17-18-7-2-1-3-8-18)26(38)34-16-5-4-10-23(34)25(37)33-22(9-6-15-31-27(29)30)24(36)32-19-11-13-20(14-12-19)35(39)40;1-2(3)4/h1-3,7-8,11-14,21-23H,4-6,9-10,15-17,28H2,(H,32,36)(H,33,37)(H4,29,30,31);1H3,(H,3,4)/t21-,22+,23+;/m1./s1