Learn More
L-arabinosa, TRC
Código de producto. 30345670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345670 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30345670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7641805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arabinopyranose
CAS 87-72-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H10 O5
Cantidad 5 g
Sinónimo L-Arabinopyranose, L-Arabinose
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m0/s1
SMILES O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (3R,4S,5S)-oxano-2,3,4,5-tetrol
Peso molecular (g/mol) 150.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528
Porcentaje de pureza >95