Learn More
L-(+)-Arabinose, MedChemExpress
Código de producto. 16463449
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463449 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16463449 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015611
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Arabinose
CAS 5328-37-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10O5
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 500 mg/mL (3330.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 150.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism