Learn More
L-Arabinitol, Mikromol™
Descripción
L-Arabinitol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(-)-Arabitol |
| CAS | 7643-75-6 |
| Nombres de analitos o componentes | L-(-)-Arabitol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H12 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | L-Arabinitol, (-)-Arabitol, L-(-)-Arabitol, L-Arabitol, L-Lyxitol, L-arabino-Pentitol, NSC 83253, Xylitol Imp. A (EP), Xylitol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S,4S)-pentano-1,2,3,4,5-pentol |
| Mostrar más |