Learn More
L-AP4, MedChemExpress
Código de producto. 16465897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16465897 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16465897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100781A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress L-AP4 (L-APB) is a potent and specific agonist for the group III mGluRs, with EC50s of 0.13, 0.29, 1.0, 249 μM for mGlu4, mGlu8, mGlu6 and mGlu7 receptors, respectively.
L-AP4 (L-APB) is a potent and specific agonist for the group III mGluRs, with EC50s of 0.13, 0.29, 1.0, 249 μM for mGlu4, mGlu8, mGlu6 and mGlu7 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-AP4
Forma física Powder
CAS 23052-81-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H10NO5P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo L-APB
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (273.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CCP(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 183.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1
Porcentaje de pureza 99.0%