Learn More
L-AP3, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-amino-3-phosphono-propanoic acid |
| CAS | 23052-80-4 |
| Fórmula molecular | C3 H8 N O5 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-AP3, 3-Phosphono-L-alanine, (R)-2-Amino-3-phosphonopropanoic Acid, L-2-Amino-3-phosphonopropionic Acid, NSC 133887 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CP(=O)(O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-fosfono-propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 169.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.014 |