Learn More
L-Anserine, TRC
Código de producto. 30012728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012728 5 g 5 g
30010609 10 g 10 g
30006699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6782535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-85-0
Fórmula molecular C10 H16 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 240.26
Sinónimo β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, Anserine (8CI), Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, L- (7CI), L-Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, 1: PN: WO2009033771 PAGE: 100 claimed protein, L-Anserine, Marine Active
Nombre IUPAC (2S)-2-(3-aminopropanoilamino)-3-(3-metilimidazol-4-il)ácido propanoico
SMILES Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Anserine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N4O3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1222
Porcentaje de pureza >95%