Learn More
Sal de nitrato de L-anserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Anserine Nitrate Salt |
| CAS | 5937-77-9 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N4 O3 . H N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | β-Alanyl-3-methyl-L-histidine Nitrate (1:1), Anserine, mononitrate (8CI), L-Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, mononitrate, L-Histidine, β-alanyl-3-methyl-, mononitrate (9CI), Anserine nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N4O3.HNO3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11;2-1(3)4/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17);(H,2,3,4)/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(=O)O.O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(3-aminopropanoilamino)-3-(3-metilimidazol-4-il)propanoico; ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 303.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1179 |