Learn More
L-anserina-d4 (N-beta-alanil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Anserine-d4 (N-beta-alanyl-d4) |
| CAS | 1201658-81-2 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H12 N4 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | L-Anserine-d4 (N-β-alanyl-d4), L-Histidine, β-alanyl-2,2,3,3-d4-3-methyl- (ACI), β-Alanyl-2,2,3,3-d4-3-methyl-L-histidine (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H16N4O3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11/h5-6,8 H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C(=O)N[C@@H](Cc1cncn1C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2-[(3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoil)amino]-3-(3-metilimidazol-4-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1473 g/mol |
| Mostrar más |