Learn More
L-(+)-Ampicilina, TRC
Código de producto. 30136952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136952 50 mg 50 miligramos
30135741 10 mg 10 miligramos
30007287 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63433550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19379-33-0
Fórmula molecular C16 H19 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 349.4
Sinónimo (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, Ampicillin Sodium Imp. B (EP), L-Ampicillin
Nombre IUPAC (2S,5R,6R)-6-[[(2S)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico ácido
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,5R,6R)-6-[((2S)-2-Amino-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (L-Ampicillin)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10+,11-,14+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1096