Learn More
Ácido L-Aminobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Aminobutyric Acid |
| CAS | 1492-24-6 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Aminobutyric Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O2 |
| Sinónimo | Butanoic acid, 2-amino-, (2S)-, Butanoic acid, 2-amino-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-, L- (8CI), (2S)-2-Aminobutanoic acid, (+)-2-Aminobutanoic acid, (+)-2-Aminobutyric acid, (+)-α-Aminobutyric acid, (S)-(+)-α-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid, (S)-2-Aminobutyric acid, L-2-Amino-n-butyric acid, L-2-Aminobutanoic acid, L-2-Aminobutyric acid, L-Butyrine, L-Ethylglycine, L-Homoalanine, L-α-Amino-n-butyric acid, L-α-Aminobutyric acid, NSC 97060, S-Butyrine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-aminobutanoico |
| Mostrar más |