Learn More
Ácido L-aminobutírico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Aminobutyric Acid-d3 |
| CAS | 929202-07-3 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H6 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Butanoic-4,4,4-d3 acid, 2-amino-, (2S)-, (2S)-2-Aminobutanoic-4,4,4-d3 acid, L-2-Aminobutyric acid-d3, L-Butyrine-d3, L-Ethylglycine-d3, L-Homoalanine-d3, L-α-Aminobutyric acid-d3, (S)-2-Aminobutanoic acid-d3, (S)-2-Aminobutanoic-4,4,4-D3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4,4,4-trideuteriobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 106.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.0822 |