Learn More
L-Alfa-Fosfatidil-L-serina Sal Sódica (grado técnico), TRC
Código de producto. 30012616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012616 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30012616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3537385MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-alpha-Phosphatidyl-L-serine Sodium Salt (Technical Grade)
CAS 321595-13-5
Fórmula molecular C42H81NNaO10P
Cantidad 5 mg
Sinónimo (2R)-2,3-bis[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Hydrogen Phosphate (Ester) L-Serine Sodium Salt, (R)-2,3-Bis[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Hydrogen Phosphate (Ester) L-Serine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl phosphatidyl Serine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl-sn-3-glycerophosphoserine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphatidylserine Sodium Salt, DSPS Sodium Salt, Distearoylphosphatidylserine Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OC[C@H](N)C(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC sodio; [(2S)-2-amino-2-carboxietilo] [(2R)-2,3-di(octadecanoiloxi)propilo] fosfato
Peso molecular (g/mol) 814.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 813.5496