Learn More
L-Alfa-Metil DOPA Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30473392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473392 10 g 10 g
30476125 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30381010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115054-62-1
Fórmula molecular C11 H15 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 261.7
Sinónimo L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, methyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, methyl ester, hydrochloride (9CI), L-α-Methyldopa methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate Hydrochloride, Methyldopa Methyl Ester Hydrochloride
Nombre IUPAC metil(2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO4.ClH/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7;/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0768