Learn More
Ácido L-alfa-hidroxiisocaproico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10581261 1 g 1 g
10225194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13748-90-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13748-90-8
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Clave InChI LVRFTAZAXQPQHI-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, l-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, s-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, l-2-hydroxyisocaproic acid, l-alpha-hydroxyisocaproic acid, s---2-hydroxyisocaproic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, 2s
PubChem CID 83697
ChEBI CHEBI:44510
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-α-Hydroxyisocaproic acid
Punto de fusión 78°C to 80°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(OH)COOH
Cantidad 1 g
Beilstein 03,336
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-alpha-Hydroxyisocaproic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.