Learn More
Hidrobromuro de ácido L-alfa-aminoxi-beta-fenilpropiónico, TRC
Código de producto. 30133619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133619 250 mg 250 miligramos
30005402 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA632500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73086-97-2
Fórmula molecular C9 H11 N O3 . Br H
Peso molecular (g/mol) 262.1
Sinónimo Benzenepropanoic acid, α-(aminooxy)-, hydrobromide, (S)- (9CI), (2S)-2-(Aminooxy)-3-phenylpropanoic acid hydrobromide, (2S)-2-Aminooxy-3-phenylpropanoic acid hydrobromide, L-α-Aminoxy-β-phenylpropionic acid hydrobromide, (αS)-α-(Aminooxy)benzenepropanoic acid hydrobromide
Nombre IUPAC (2S)-2-aminooxi-3-ácido fenilpropanoico; Hidrobromuro
SMILES Br.NO[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-alpha-Aminoxy-beta-phenylpropionic Acid, Hydrobromide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3.BrH/c10-13-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12);1H/t8-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0001