Learn More
Ácido L-alfa-aminosubérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-alpha-Aminosuberic Acid |
| CAS | 4254-88-0 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-2-Aminooctanedioic Acid, L-2-Amino-octanedioic Acid (2S)-2-Aminooctanedioic Acid, L-2-Aminosuberic Acid, L-α-Aminosuberic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c9-6(8(12)13)4-2-1-3-5-7(10)11/h6H,1-5,9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCCCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-aminooctanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1 |