Learn More
Ácido L-alfa-amino-N-butírico > 98 %, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15825088 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825088 1 g Frasco de plástico 1 g
15835088 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15825088 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J11079.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1492-24-6
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00064415
Clave InChI QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
PubChem CID 80283
ChEBI CHEBI:35619
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminobutanoico
SMILES CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-alpha-Amino-N-Butyric acid
Punto de fusión >300°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH2CH(NH2)COOH
Cantidad 1 g
Beilstein 1720935
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino