Learn More
Hidrobromuro de L-(-)-alfa-amino-gamma-butirolactona, 98 %
Código de producto. 11456376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456376 0.25 g 0.25 g
11446376 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23148.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15295-77-9
Fórmula molecular C4H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 182.02
Número MDL MFCD00012723,MFCD00674493
Clave InChI MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, l-homoserine lactone hydrobromide, s-2-amino-4-butyrolactone hydrobromide, l---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 3s, s---alpha-amino-gamma-butyrolactonehydrobromide, ksc924k2j, l---?-amino-?-butyrolactone hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hbr
PubChem CID 16213138
SMILES Br.NC1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
Punto de fusión 258°C to 260°C
Cantidad 0.25 g
Beilstein 3912375
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica −21° (c=1 in Water)
Nombre IUPAC 3-aminooxolan-2-ona hidrobromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.02
Porcentaje de pureza 98%