Learn More
L-alilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Allylglycine |
| CAS | 16338-48-0 |
| Fórmula molecular | C5H9NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (-)-Allylglycine, (2S)-2-Amino-4-pentenoic Acid, (S)-2-Amino-4-pentenoic Acid, (S)-Allylglycine, (S)-alpha-Allylglycine, Allylglycine, L-2-Amino-4-pentenoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CC=C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-aminopent-4-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 115.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0633 |