Learn More
L-alooctopina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Allooctopine |
| CAS | 63358-47-4 |
| Fórmula molecular | C9H18N4O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | L-(+)-Allooctopine, N2-[(1S)-1-Carboxyethyl]-L-arginine, N2-(1-Carboxyethyl)-L-arginine |
| SMILES | NC(=N)NCCC[C@H](NCCC(=O)O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 246.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1328 |