Learn More
L-Alloisoleucine, MedChemExpress
Código de producto. 16453826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16453826 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16453826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI1060
MedChemExpress L-Alloisoleucine is a branched chain amino acid and is a stereo-isomer of L-isoleucine. L-Alloisoleucine is a common constituent of human plasma (albeit at low levels).
L-Alloisoleucine is a branched chain amino acid and is a stereo-isomer of L-isoleucine. L-Alloisoleucine is a common constituent of human plasma (albeit at low levels).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alloisoleucine
CAS 1509-34-8
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO2
Sinónimo (3R)-LS-Isoleucine L-Allo-isoleucine
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (76.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 131.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism